Learn More
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10132794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10132794 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10481504 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10132794 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC49601CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 475105-77-2
Summenformel C10H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 204.185
MDL-Nummer MFCD08741426
InChI-Schlüssel JHLHKCWPDVKWNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-carboxyphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 23146305
IUPAC-Name 2-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzoesäure
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.18
Reinheit (%) 97%