Learn More
2- 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole Sulphone), Mikromol™
Artikelnummer. 30050771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050771 25 mg 25 Milligramm
17920906 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050771 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0474.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2- 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Lansoprazolsulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lansoprazole Sulfone
CAS 131926-99-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lansoprazole Sulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 F3 N3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole USP Related Compound A, Lansoprazole USP RC A, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Sulphone, Lansoprazole Related Compound A, Lansoprazole Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
SMILES Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
IUPAC-Name 2-[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 385.36
Menge 25 mg
Formelmasse 385,0708 g/mol