Learn More
2,3-Naphthalenedicarboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11994791 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11994791 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
11984791 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994791 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294725000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7149-49-7 | C12H8O2 | 184.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7149-49-7
Summenformel C12H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.19
InChI-Schlüssel ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-naphthalenedicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedialdehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedicarbaldehyde, naphthalene-2,3-dialdehyde, 2,3-nda, 2,3-diformylnaphthalene, 2,3-naphthalene dicarboxaldehyde, nnaphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde nda
PubChem CID 96400
IUPAC-Name Naphthalin-2,3-Dicarbaldehyd
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Naphthalenedicarboxaldehyde
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 134.0°C to 135.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H6(CHO)2
Menge 500 mg
Formelmasse 184.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.