Learn More
2,3-Naphthalinsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30469031
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469031 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469031 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3630005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Naphthalic Anhydride
CAS 716-39-2
Summenformel C12 H6 O3
Menge 5 g
Synonym Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione
InChI-Formel InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2cc3ccccc3cc12
IUPAC-Name Benzo[f][2]Benzofuran-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Formelmasse 198.0317