Learn More
2,3-Naphthalinsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30481563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481563 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481563 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN363000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Naphthalic Anhydride
CAS 716-39-2
Summenformel C12 H6 O3
Menge 100 mg
Synonym Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione
InChI-Formel InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2cc3ccccc3cc12
IUPAC-Name Benzo[f][2]Benzofuran-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Formelmasse 198.0317