Learn More
2-(3-Nitrophenyl)ethanamin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(3-Nitrophenyl)ethanamine |
| CAS | 83304-13-6 |
| Summenformel | C8 H10 N2 O2 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4-5,9H2 |
| SMILES | NCCc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2-(3-Nitrophenyl)ethanamin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.177 |
| Formelmasse | 166.074 |