Learn More
2,3-O-(1-Methylethyliden)-beta-D-fructopyranose-1-Sulfamat, Mikromol™
Beschreibung
2,3-O-(1-Methylethyliden)-β-D-fructopyranose-1-Sulfamat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,5-Desisopropylidene Topiramate |
| CAS | 106881-41-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4,5-Desisopropylidene Topiramate |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Summenformel | C9 H17 N O8 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., Topiramate Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1 |
| IUPAC-Name | [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-Dihydroxy-2,2-dimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-3a-yl]methylsulfamat |
| Mehr anzeigen |