Learn More
2,3-O-Isopropyliden-D-erythronolacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498399 5 g 5 Gramm
15488399 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66871.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in der spiroannulierten Kohlenhydratsynthese
It undergoes Aldol condensations with silyl ketene acetals.1 Employed in spiroannulated carbohydrate synthesis.2 Convergent syntheses of a hydroxylated indolizidine,3 carbohydrate substituted benzoquinones,4 and of the oxazole segment of calyculin5 have been accomplished using this chiral synthon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird Aldolkondensatoren mit Silylketenacetalen.1 in der spiroannulierten Kohlenhydratsynthese.2 eingesetzt Mit diesem chiralen Synthon wurden konvergente Synthesen eines hydroxylierten indolizidin,3kohlenhydratsubstituierten Benzochinons,4 und des Oxazolsegments von Calyclin5 erreicht.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25581-41-3
Summenformel C7H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
MDL-Nummer MFCD00134440
InChI-Schlüssel WHPSMBYLYRPVGU-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactone, --2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactone, 3ar,6ar-2,2-dimethyldihydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4 3ah-one, 3ar,6ar-2,2-dimethyl-6,6a-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, 3ar,6ar-2,2-dimethyl-dihydro-3ah-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-one, pubchem19725, 2,3-o-isopropylidene-d-erythronolactol, d-2,3-o-isopropylidene-erythronic acid, a-lactone, 2-o,3-o-isopropylidene-d-erythronic acid gamma-lactone
PubChem CID 386843
IUPAC-Name (3aR,6aR)-2,2-Dimethyl-6,6a-Dihydro-3aH-Furo[3,4-d][1,3]Dioxol-4-on
SMILES CC1(C)OC2COC(=O)C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
Schmelzpunkt 67°C to 69°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 1282952
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Optische Drehung −118° (c=1 in Water)
Formelmasse 158.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver