Learn More
2,3-O-Isopropyliden-D-erythronolacton, TRC
Artikelnummer. 30403408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403408 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403408 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI8250002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
CAS 25581-41-3
Summenformel C7 H10 O4
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
IUPAC-Name (3aR,6aR)-2,2-Dimethyl-6,6a-Dihydro-3aH-Furo[3,4-d][1,3]Dioxol-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
Formelmasse 158.0579