Learn More
2,3-O-Isopropyliden-D-erythronolacton, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone |
| CAS | 25581-41-3 |
| Summenformel | C7 H10 O4 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1 |
| IUPAC-Name | (3aR,6aR)-2,2-Dimethyl-6,6a-Dihydro-3aH-Furo[3,4-d][1,3]Dioxol-4-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.15 |
| Formelmasse | 158.0579 |