Learn More
(+)-2,3-O-Isopropyliden-L-Threitol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11446286
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11446286
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23090.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
(+)-2,3-O-Isopropyliden-L-Threitol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in den Bereichen Organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50622-09-8
Summenformel C7H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 162.185
MDL-Nummer MFCD00063761
InChI-Schlüssel INVRLGIKFANLFP-WDSKDSINSA-N
Synonym +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol, 4s,5s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl dimethanol, 2,3-o-isopropylidene-l-threitol, 4s,5s-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, +-2,3,o-isopropylidene-l-threitol, pubchem19000, 2,3-o-isoproylidene-l-threitol, 1,3-dioxolane-4,5-dimethanol, 2,2-dimethyl-, 4s,5s, 2-o,3-o-isopropylidene-l-threitol, oi-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 785242
IUPAC-Name [(4S,5 S)-5-(Hydroxymethyl)-2,2 -Dimethyl-1,3-Dioxolan-4-yl]Methanol
SMILES CC1(OC(C(O1)CO)CO)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Siedepunkt 92°C to 94°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 1280797
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +3° (c=5 in Ethanol)
Formelmasse 162.19
Reinheit (%) 98%