missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2',3'-O-Isopropylidenadenosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7035678
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15490168 5 g 5 Gramm
15400178 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15490168

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53401.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 362-75-4 | C13H17N5O4 | 307.31 g/mol

2',3'-O-Isopropylideneadenosine is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
′-Amin-2-pyridinmethanol wird als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 362-75-4
Summenformel C13H17N5O4
Molekulargewicht (g/mol) 307.31
MDL-Nummer MFCD00005756
InChI-Schlüssel LCCLUOXEZAHUNS-AUWRGFAENA-N
Synonym 2',3'-o-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2',3'-isopropylideneadenosine, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-amino-9h-purin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, 2 ,3-o-isopropylideneadenosine, 1r,2r,4r,5r-4-6-aminopurin-9-yl-7,7-dimethyl-3,6,8-trioxabicyclo 3.3.0 oc t-2-yl methan-1-ol, 3ar,4r,6r,6ar-4-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-6-yl methanol, 3ar,4r,6r,6ar-6-6-aminopurin-9-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem14185
PubChem CID 2723654
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2',3'-O-Isopropylideneadenosine
Schmelzpunkt 221°C to 222°C
Menge 5 g
Beilstein 43435
Optische Drehung −99° (c=1 in Dioxane)
IUPAC-Name [(3aR,4R,6R,6aR)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]methanol
Formelmasse 307.31
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.