Learn More
2,3-Pentandion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020972
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11494454
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13116.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 600-14-6 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 600-14-6
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00009313
InChI-Schlüssel TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone
PubChem CID 11747
ChEBI CHEBI:52774
IUPAC-Name Pentan-2,3-dion
SMILES CCC(=O)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Pentanedione
Schmelzpunkt -52°C
Siedepunkt 110°C to 112°C
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Odorless
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1699638
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.