Learn More
2,3-Pentandion, TRC
Artikelnummer. 30424748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30424748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30424748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2683655G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Pentanedione
CAS 600-14-6
Summenformel C5H8O2
Menge 5 g
Synonym 2,3-Pentanedione, Acetylpropionyl, NSC 7613
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)C(=O)C
IUPAC-Name Pentan-2,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Formelmasse 100.0524