Learn More
2-(3-Pyridyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10354562 1 g 1 Gramm
10394512 250 mg 250 Milligramm
10076944 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10354562 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13701DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 39067-29-3
Summenformel C9H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 206.219
MDL-Nummer MFCD00052304
InChI-Schlüssel FOQFGMAZUTUELM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridyl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-pyrid-3-yl thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 736513
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 97%