Learn More
2-(3-Pyridyl)Benzimidazol-6-Carbonsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480848
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15480848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54593.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 312496-16-5 | C13H9N3O2 | 239.234 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312496-16-5
Summenformel C13H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.234
MDL-Nummer MFCD01414693
InChI-Schlüssel DHRPCXYIVJXXJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-benzimidazole-6-carboxylicacid, 2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridyl benzimidazole-6-carboxylic acid, 6-carboxy-2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-3-pyridinyl-1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-3h-benzimidazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2771805
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-3H-benzimidazol-5-carbonsäure
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Pyridyl)benzimidazole-6-carboxylic acid
Menge 5 g
Formelmasse 239.23
Reinheit (%) 97%