Learn More
2-(3-Pyridyl)-benzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498237
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498237 25 g 25 Gramm
15488237 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498237 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51785.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1137-67-3 | C12H9N3 | 195.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1137-67-3
Summenformel C12H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 195.23
MDL-Nummer MFCD00022665
InChI-Schlüssel BOUOQESVDURNSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridin-3-yl-1h-benzo d imidazole, 2-3-pyridyl benzimidazole, 2-3-pyridyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-1,3-benzodiazole, 2-3-pyridinyl-1h-benzimidazole, 2-pyridin-3-yl-1h-benzoimidazole, chembl83103, 2-pyridin-3-yl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-3-pyridinyl, ldha inhibitor, 10
PubChem CID 247635
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-1H-Benzimidazol
SMILES N1C2=CC=CC=C2N=C1C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Pyridyl)benzimidazole
Schmelzpunkt 254°C to 260°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%