Learn More
2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10272312 250 mg 250 Milligramm
10009421 1 g 1 Gramm
10469454 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10272312 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM09875CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 6293-56-7
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00831047
InChI-Schlüssel YPWSASPSYAWQRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridineethanol, 3-2-hydroxyethyl pyridine, 2-pyridin-3-yl ethanol, 2-3-pyridyl ethan-1-ol, 2-3-pyridyl-1-ethanol, 2-pyridin-3-yl ethan-1-ol, 3-pyridylethanol, 2-3-pyridyl ethanol, pyridyl-3-methylcarbinol, 3-hydroxyethyl pyridine
PubChem CID 80515
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-ethanol
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Pyridyl)ethan-1-ol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 97%