Learn More
2,3-Thioepoxy Madol, TRC
Artikelnummer. 30457087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457087 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457087 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3444251MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Thioepoxy Madol
CAS 4267-80-5
Summenformel C20 H32 O S
Menge 1 mg
Synonym (2α,3α,5α,17β)-2,3-Epithio-17-methylandrostan-17-ol, 2α,3α-Epithio-17α-methyl-5α-androstan-17β-ol, Hemapolin
InChI-Formel InChI=1S/C20H32OS/c1-18-11-17-16(22-17)10-12(18)4-5-13-14(18)6-8-19(2)15(13)7-9-20(19,3)21/h12-17,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H]5S[C@@H]5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Molekulargewicht (g/mol) 320.53
Formelmasse 320.2174