Learn More
2(3H)-Benzofuranon, TRC
Artikelnummer. 30334927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334927 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2036351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2(3H)-Benzofuranone
CAS 553-86-6
Summenformel C8H6O2
Menge 1 g
Synonym 2,3-Dihydrobenzofuran-2-one, 2-Benzofuranone, 2-Coumaranone, 2-Coumarone, 3H-Benzofuran-2-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one, Cumaranone, Isophthalide, NSC 227414, o-Hydroxyphenylacetic acid γ-lactone, α-Coumaranone
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O2/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4H,5H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2O1
IUPAC-Name 3H-1-Benzofuran-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
Formelmasse 134.0368