Learn More
2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)-phenoxy]-acetamidoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490210
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490210 250 mg 250 Milligramm
11400220 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490210 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50673.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 258521-20-9 | C10H10N4O3 | 234.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 258521-20-9
Summenformel C10H10N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 234.22
MDL-Nummer MFCD01764763
InChI-Schlüssel RNDSGEINHPCNQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy acetamidoxime, 1-hydroxyimino-2-4-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenoxy ethylamine
PubChem CID 57376339
IUPAC-Name N'-Hydroxy-2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)Phenoxy]Ethanimidamid
SMILES NC(COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=CO1)=NO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxy]acetamidoxime
Menge 250 mg
Formelmasse 234.22
Reinheit (%) 97%