Learn More
2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-Oxocyclopentyl)Methyl)Phenyl) Propansäure, TRC
Artikelnummer. 30475466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475466 100 mg 100 Milligramm
30477565 50 mg 50 Milligramm
30477989 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30475466 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM267850100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1027957-36-3
Summenformel C17H20O5
Molekulargewicht (g/mol) 304.34
Synonym 4-[[1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl]methyl]-alpha-methyl-benzeneacetic Acid
IUPAC-Name 2-[4-[(1-Methoxycarbonyl-2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propansäure
SMILES COC(=O)C1(Cc2ccc(cc2)C(C)C(=O)O)CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-((1-(Methoxycarbonyl)-2-oxocyclopentyl)methyl)phenyl)propanoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20O5/c1-11(15(19)20)13-7-5-12(6-8-13)10-17(16(21)22-2)9-3-4-14(17)18/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Formelmasse 304.1311