Learn More
2-[[4-[[2-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl]amino]-6-(1-pyrrolidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethanol, TRC
Artikelnummer. 30378398
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378398 100 mg
30377251 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD472965100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 958445-02-8
Summenformel C19H28N6O2
Molekulargewicht (g/mol) 372.46
Synonym 2-[[4-[2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]anilino]-6-pyrrolidin-1-yl-,1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethanol, CID-17757274
SMILES CC(C)(C)Oc1ccccc1Nc2nc(NCCO)nc(n2)N3CCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-((4-((2-(1,1-Dimethylethoxy)phenyl)amino)-6-(1-pyrrolidinyl)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)ethanol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H28N6O2/c1-19(2,3)27-15-9-5-4-8-14(15)21-17-22-16(20-10-13-26)23-18(24-17)25-11-6-7-12-25/h4-5,8-9,26H,6-7,10-13H2,1-3H3,(H2,20,21,22,23,24)
Formelmasse 372.2274