Learn More
2-(4-(2-(4-(Carboxymethoxy)-2,3-Dichlorobenzoyl)-2,5-Diethyl-3,4-Dihydro-2H-Pyran-6-yl)-2,3-Dichlorophenoxy)Essigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-(2-(4-(Carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl)-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-6-yl)-2,3-dichlorophenoxy)acetic Acid |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H24Cl4O8/c1-3-13-9-10-26(4-2,25(35)15-6-8-17(23(30)21(15)28)37-12-19(33)34)38-24(13)14-5-7-16(22(29)20(14)27)36-11-18(31)32/h5-8H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34) |
| Formelmasse | 604.0225 |