Learn More
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049144 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30049144 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0013.180025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[4-[(2RS)-3-Amino-2-hydroxypropoxy]phenyl]acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
CAS 81346-71-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H16 N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol Impurity J
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
SMILES NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC-Name 2-[4-(3-Amino-2-Hydroxypropoxy)phenyl]acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
Menge 25 mg
Formelmasse 224,1161 g/mol