Learn More
2-[4-[3-(2-Chlor-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perphenazinsulfoxid), Mikromol™
Artikelnummer. 17903926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17903926 25 mg 25 Milligramm
17901916 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17903926 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0826.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[4-[3-(2-Chlor-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol (Perphenazinsulfoxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Perphenazine Sulfoxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H26 Cl N3 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC-Name 2-[4-[3-(2-Chlor-5-oxophenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 419.97
Menge 25 mg
Formelmasse 419,1434 g/mol