Learn More
2,4,4-Trimethyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489626 100 g 100 Gramm
11479626 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489626 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20187.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 €
    142.65 € / 100 Gramm
    Sparen 15.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-1-pentene is used in the manufacturing of chemicals, adhesives, sealant chemicals, fuels and fuel additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,4-Trimethyl-1-Penten wird bei der Herstellung von Chemikalien, Klebstoffen, Dichtmittelchemikalien, Kraftstoffen und Kraftstoffadditiven verwendet.
Löslichkeit
Mit Aceton mischbar. Teilweise löslich in Methanol, Diethylether, Benzol, Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-39-1
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00008855
InChI-Schlüssel FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
PubChem CID 7868
IUPAC-Name 2,4,4-Trimethylpent-1-en
SMILES CC(=C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Schmelzpunkt -94°C
Dichte 0.715
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.4085
Menge 100 g
UN-Nummer UN2050
Beilstein 1098309
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone. Partially soluble in methanol,diethyl ether,benzene,chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 99%