missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,4-Trimethyl-1-Penten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7024922
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11479626

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20187.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 107-39-1 | C8H16 | 112.216 g/mol

2,4,4-Trimethyl-1-pentene is used in the manufacturing of chemicals, adhesives, sealant chemicals, fuels and fuel additives.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2,4,4-Trimethyl-1-Penten wird bei der Herstellung von Chemikalien, Klebstoffen, Dichtmittelchemikalien, Kraftstoffen und Kraftstoffadditiven verwendet.

Löslichkeit
Mit Aceton mischbar. Teilweise löslich in Methanol, Diethylether, Benzol, Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 107-39-1
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00008855
InChI-Schlüssel FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-1-pentene, diisobutylene, pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,4,4-trimethylpentene, 1-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-4-pentene, unii-n69l73advf, 1-methyl-1-neopentylethylene, ccris 9103, 2,4,4-trimethylpentene-1
PubChem CID 7868
IUPAC-Name 2,4,4-Trimethylpent-1-en
SMILES CC(=C)CC(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Schmelzpunkt -94°C
Dichte 0.715
Siedepunkt 101°C to 102°C
Flammpunkt −6°C (21°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.4085
Menge 25 g
UN-Nummer UN2050
Beilstein 1098309
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone. Partially soluble in methanol,diethyl ether,benzene,chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4,4-Trimethyl-1-pentene

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt