Learn More
2,4,4-Trimethyl-2-Penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475656
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11475656
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20773.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.216 g/mol
2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,4-Trimethyl-2-Penten wurde zur Untersuchung der Kinetik der Flüssigphasen-Hydrierung von Isoocten auf den Pd/γ-Al2O3-Katalysator im Semibatch-Reaktor verwendet. Wurde bei der Analyse von Buten-Oligomerat verwendet, das mittels GC-MS-Verfahren über feste und flüssige Phosphorsäure produziert wurde.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-40-4
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.216
MDL-Nummer MFCD00008902
InChI-Schlüssel LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
IUPAC-Name 2,4,4-Trimethylpent-2-en
SMILES CC(=CC(C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Schmelzpunkt -106°C
Dichte 0.72
Siedepunkt 103°C to 105°C
Flammpunkt −1°C (29°F)
Brechungsindex 1.416
Menge 100 g
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 112.22
Reinheit (%) 97%