Learn More
2,4,4-Trimethyl-2-Penten, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10621263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10621263
Marke: Thermo Scientific Acros 162630050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-40-4
Summenformel C8H16
Molekulargewicht (g/mol) 112.21
MDL-Nummer MFCD00008902
InChI-Schlüssel LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
IUPAC-Name 2,4,4-Trimethylpent-2-en
SMILES CC(=CC(C)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 4-Trimethyl-2-pentene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -106.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7200g/mL
Siedepunkt 104.0°C
Flammpunkt 2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH=C(CH3)2
Brechungsindex 1.4150 to 1.4170
Menge 5 mL
Beilstein 01, III, 848
Relative Dichte 0.72
Formelmasse 112.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit