Learn More
2,4,4-Trimethylpentan-2-amin (2-Amino-2,4,4-trimethylpentan; 1,1,3,3-Tetramethylbutylamin), Mikromol™
Beschreibung
2,4,4-Trimethylpentan-2-amin (2-Amino-2,4,4-trimethylpentan; 1,1,3,3-Tetramethylbutylamin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | tert-Octylamine |
| CAS | 107-45-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | tert-Octylamine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H19 N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Pentanamine, 2,4,4-trimethyl-, Butylamine, 1,1,3,3-tetramethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,4-Trimethyl-2-pentanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutanamine, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2,4,4-Trimethyl-2-pentylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, NSC 33852, Primene TOA, tert-Octanamine, tert-Octylamine, 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)N |
| IUPAC-Name | 2,4,4-Trimethylpentan-2-amin |
| Mehr anzeigen |