Learn More
2-(4,5,6,7-Tetraiod-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430367
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 15430367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64414.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4,5,6,7-Tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetic acid
CAS 19231-60-8
Summenformel C10H3I4NO4
MDL-Nummer MFCD05023065
Menge 10 mg
Synonym n,n-tetraiodo-phthaloyl-glycine, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid, 4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxoisoindol-2-yl acetic acid, 4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-4,5,6,7-tetraiodo-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid
InChI-Schlüssel FLSXICNYHDJIAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)N1C(=O)C2=C(C1=O)C(=C(C(=C2I)I)I)I
IUPAC-Name 2-(4,5,6,7-Tetraiod-1,3-Dioxoisoindol-2-yl)Ethansäure
Molekulargewicht (g/mol) 708.755
PubChem CID 4462449
Formelmasse 708.75
Physikalische Form Pulver