Learn More
2-(4-((5,6-Dimethoxychinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindolin-1,3-dion, TRC
Artikelnummer. 30375536
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375536 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375536 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48051010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-((5,6-Dimethoxyquinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindoline-1,3-dione
CAS 2514955-47-4
Summenformel C24H25N3O4
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H25N3O4/c1-15(8-7-13-27-23(28)16-9-4-5-10-17(16)24(27)29)26-19-14-20(30-2)22(31-3)18-11-6-12-25-21(18)19/h4-6,9-12,14-15,26H,7-8,13H2,1-3H3
SMILES O=C1N(CCCC(C)NC2=CC(OC)=C(OC)C3=C2N=CC=C3)C(C4=CC=CC=C41)=O
IUPAC-Name 2-(4-((5,6-Dimethoxychinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindolin-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 419.47
Formelmasse 419.18