Learn More
2-(4-((5,6-Dimethoxychinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindolin-1,3-dion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-((5,6-Dimethoxyquinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindoline-1,3-dione |
| CAS | 2514955-47-4 |
| Summenformel | C24H25N3O4 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H25N3O4/c1-15(8-7-13-27-23(28)16-9-4-5-10-17(16)24(27)29)26-19-14-20(30-2)22(31-3)18-11-6-12-25-21(18)19/h4-6,9-12,14-15,26H,7-8,13H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C1N(CCCC(C)NC2=CC(OC)=C(OC)C3=C2N=CC=C3)C(C4=CC=CC=C41)=O |
| IUPAC-Name | 2-(4-((5,6-Dimethoxychinolin-8-yl)amino)pentyl)isoindolin-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 419.47 |
| Formelmasse | 419.18 |