Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10133570 25 g Glasflasche 25 Gramm
10327070 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 137930250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5392-28-9 | C4H10N6O4S | 238.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5392-28-9
Summenformel C4H10N6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.22
MDL-Nummer MFCD06408008
InChI-Schlüssel MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetraamine sulfate, pyrimidine-2,4,5,6-tetramine; sulfuric acid, tetraaminopyrimidine sulfate, pyrimidinetetramine, sulfate 1:1, pyrimidinetetramine, sulfate, tetraaminopyrimidine sulphate, unii-53qqy0i99m, tetra-aminopyrimidine sulfate
PubChem CID 79358
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=NC(N)=C(N)C(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Ocker bis Braun
Verlust bei Trocknung 9% max. (1 g, 150°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 25, 423
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
IUPAC-Name Pyrimidin-2,4,5,6-tetramin; Schwefelsäure
Formelmasse 238.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.