Learn More
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat, Mikromol
Artikelnummer. 30459607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459607 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459607 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0040.160025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
CAS 5392-28-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine Sulfate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H8 N6 . H2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Pyrimidine, tetraamino-, sulfate (1:1) (8CI), Pyrimidinetetramine, sulfate (1:1) (9CI), 2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate (1:1), NSC 227862, NSC 3277
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Nc1nc(N)c(N)c(N)n1.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name Pyrimidin-2,4,5,6-tetramin;schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 238.22
Menge 25 mg
Formelmasse 238,0484 g/mol