Learn More
2,4,5,6-Tetrachlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15269826 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15269826 1 g 1 Gramm
10357711 5 g 5 Gramm
10728172 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15269826 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 333520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1780-40-1 | C4Cl4N2 | 217.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1780-40-1
Summenformel C4Cl4N2
Molekulargewicht (g/mol) 217.87
MDL-Nummer MFCD00006062
InChI-Schlüssel GVBHCMNXRKOJRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym perchloropyrimidine, pyrimidine, tetrachloro, tetrachloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5,6-tetrachloro, 2,4,5,6-tetrachloro-1,3-pyrimidine, tetrachlorpyrimidin, tetrachloro-pyrimidin, acmc-1bsuq, 2,5,6-tetrachloropyrimidine, 5-23-05-00347 beilstein handbook reference
PubChem CID 15690
IUPAC-Name 2,4,5,6-Tetrachloropyrimidin
SMILES C1(=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5,6-Tetrachloropyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 67°C to 68.5°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 108°C to 112°C (12.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 217.87
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver