Learn More
2-{4-[5-Chlor-3-(trifluormethyl)-2-pyridyl]piperazino}ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10096172
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10096172 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10096172 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. AW00098CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-{4-[5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazino}ethan-1-ol
CAS 215434-39-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C12H15ClF3N3O
MDL-Nummer MFCD00203911
Menge 250 mg
Synonym 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridyl piperazino ethan-1-ol, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanol, maybridge1_000177, 1-piperazineethanol,4-5-chloro-3-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 2-4-5-chloro-3-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-ol
InChI-Schlüssel NYMGNJNWMTZCFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCO)C2=NC=C(C=C2C(F)(F)F)Cl
IUPAC-Name 2-[4-[5-Chlor-3-(Trifluormethyl)Pyridin-2-yl]Piperazin-1-yl]Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 309.717
PubChem CID 2795584
Formelmasse 309.72
Reinheit (%) 97%