Learn More
2,4,5-Tribromiodbenzol, TRC
Artikelnummer. 30452809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452809 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452809 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT366490500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Tribromoiodobenzene
CAS 366496-32-4
Summenformel C6H2Br3I
Menge 500 mg
Synonym 1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Br3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
SMILES Brc1cc(Br)c(I)cc1Br
IUPAC-Name 1,2,4-Tribrom-5-iodbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 440.7
Formelmasse 437.6751