Learn More
2,4,5-Tribromiodbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,5-Tribromoiodobenzene |
| CAS | 366496-32-4 |
| Summenformel | C6H2Br3I |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H2Br3I/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| SMILES | Brc1cc(Br)c(I)cc1Br |
| IUPAC-Name | 1,2,4-Tribrom-5-iodbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 440.7 |
| Formelmasse | 437.6751 |