Learn More
2,4,5-Trichloranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025567
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11404587 50 g 50 Gramm
11414587 250 g 250 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21113.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 636-30-6 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-30-6
Summenformel C6H4Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 196.455
MDL-Nummer MFCD00007662
InChI-Schlüssel GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4,5-trichloro, unii-7xkk8s8wo0, aniline, 2,4,5-trichloro, 7xkk8s8wo0, 2,4,5-trichlorophenylamine, ccris 2882, pubchem3213, 2,5-trichloroaniline, aniline,4,5-trichloro, 2,4,5-trichloro aniline
PubChem CID 12487
IUPAC-Name 2,4,5-trichloranilin
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trichloroaniline
Schmelzpunkt 92°C to 95°C
Siedepunkt 269°C to 270°C
Menge 50 g
Geruch Characteristic
UN-Nummer UN2018
Beilstein 879091
Formelmasse 196.46
Reinheit (%) 97%