Learn More
2,4,5-Trichlornitrobenzol- 13C6, TRC
Artikelnummer. 30457100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457100 2.5 mg 2.50 Milligramm
30456635 0.5 mg 0.50 Milligramm
30452230 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457100 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7743162.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trichloronitrobenzene- 13C6
Summenformel 13C6 H2 Cl3 N O2
Menge 2.5 mg
Synonym 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene-13C6, 1,4,5-Trichloro-2-nitrobenzene-13 C6, 2,4,5-Trichloro-1-nitrobenzene- 13C6, 3,4,6-Trichloronitrobenzene- 13 C6
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
SMILES [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]1Cl
IUPAC-Name 1,2,4-Trichlor-5-nitro(1,2,3,4,5,6-13C6)Cyclohexa-1,3,5-trien
Molekulargewicht (g/mol) 232.4
Formelmasse 230.935