Learn More
2,4,5-Trichlorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302106
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302106 1 g 1 Gramm
11312106 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11302106 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L03324.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3773-14-6 | C6H3Cl3S | 213.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3773-14-6
Summenformel C6H3Cl3S
Molekulargewicht (g/mol) 213.5
MDL-Nummer MFCD00014447
InChI-Schlüssel JARIALSGFXECCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trichlorothiophenol, renacit ii, benzenethiol, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorobenzene-1-thiol, acmc-209iv9, 2,4,5-trichloro-thiophenol, 2,4,5-trichlorophenyl mercaptan, 2,4,5-tris chloranyl benzenethiol, n-memet-n-trimetsilylmet benzylamine
PubChem CID 19597
IUPAC-Name 2,4,5-Trichlorbenzethiol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trichlorothiophenol
Schmelzpunkt 112°C to 118°C
Siedepunkt 153°C to 154°C (15 mmHg)
Geruch Unpleasant
Menge 1 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 509727
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 213.51
Reinheit (%) 97%