Learn More
2',4',5'-Trifluoracetophenon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11316629 5 g 5 Gramm
11306629 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316629 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26205.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129322-83-4
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.122
MDL-Nummer MFCD00061193
InChI-Schlüssel GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',5'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethanone, 2,4,5-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,5-trifluorophenyl, 1-2,4,5-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,5-trifluorobenzene, pubchem4288, acmc-209bgn, 2',4',5'-trifluoro acetophenone
PubChem CID 594417
IUPAC-Name 1-(2,4,5-Trifluorphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Dichte 1.331
Flammpunkt 71°C (160°F)
Brechungsindex 1.4665
Menge 5 g
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 99%