Learn More
2,4,5-Trimethyloxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474093 5 g 5 Gramm
11484093 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474093 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10328.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20662-84-4 | C6H9NO | 111.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20662-84-4
Summenformel C6H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 111.144
MDL-Nummer MFCD00005308
InChI-Schlüssel ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trimethyloxazole, trimethyloxazole, oxazole, trimethyl, unii-b04pf51wxi, 2,4,5-trimethyl oxazole, trimethyl-1,3-oxazole, b04pf51wxi, oxazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-oxazole, pubchem8636
PubChem CID 30215
IUPAC-Name 2,4,5-Trimethyl-1,3-Oxazol
SMILES CC1=C(OC(=N1)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trimethyloxazole
Dichte 0.964
Siedepunkt 133°C to 134°C
Flammpunkt 33°C (91°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.442
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 107043
Formelmasse 111.14
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trimethyloxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,5-Trimethyloxazole