Learn More
2,4,5-Trimethylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024421
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11479346
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19046.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13623-11-5 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13623-11-5
Summenformel C6H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 127.205
MDL-Nummer MFCD00005332
InChI-Schlüssel BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trimethylthiazole, trimethylthiazole, trimethyl thiazole, thiazole, trimethyl, thiazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-1,3-thiazole, 2,4,5-trimethyl thiazole, thiazole, 2,4,5-trimethyl-8ci 9ci, fema no. 3325, trimethyl-thiazole
PubChem CID 61653
ChEBI CHEBI:78738
IUPAC-Name 2,4,5-Trimethyl-1,3-Thiazol
SMILES CC1=C(SC(=N1)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trimethylthiazole
Dichte 1.043
Siedepunkt 164°C to 166°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 5 g
Beilstein 107148
Formelmasse 127.21
Reinheit (%) 98%