Learn More
2,4,5-Triphenylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423527
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423527 10 g 10 Gramm
11433527 50 g 50 Gramm
11443527 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17291.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 484-47-9 | C21H16N2 | 296.373 g/mol
2,4,5-Triphenylimidazole is used in the synthesis of fluorescent diarylethenes and nanowires of 2,4,5-triphenylimidazole, which finds application as single wire active optical waveguides and optically driven ultraviolet lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,5-Triphenylimidazol wird bei der Synthese von fluoreszierenden Diarylethenen und Nanodrähten von 2,4,5-Rriphenylimidazol verwendet, die als aktive Einzeldrahtwellenleiter und optisch angetriebene UV-Laser eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 484-47-9
Summenformel C21H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 296.373
MDL-Nummer MFCD00005187
InChI-Schlüssel RNIPJYFZGXJSDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-triphenylimidazole, lophine, lophin, 1h-imidazole, 2,4,5-triphenyl, 2,4,5-triphenyl-1,3-imidazole, unii-q6k46g80zd, imidazole, 2,4,5-triphenyl, chembl34173, 2,5-triphenylimidazole, imidazole,4,5-triphenyl
PubChem CID 10232
IUPAC-Name 2,4,5-Triphenyl-1H-Imidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=C(N2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Triphenylimidazole
Schmelzpunkt 274°C to 278°C
Menge 10 g
Beilstein 236652
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 296.38
Reinheit (%) 97%