Learn More
2,4,6-Tri-(2-pyridyl)-1,3,5-triazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473417 5 g 5 Gramm
11483417 25 g 25 Gramm
11493417 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17201.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.50 €
    103.65 € / 5 Gramm
    Sparen 23.85 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Reagent for the colorimetric determination of iron2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine is used in the spectrophotometric determination of iron. It acts as a tridendate ligand and form coordination complexes with lanthanides and rhodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Eisen-2,4,6-tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin wird bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Eisen verwendet. Es fungiert als Tridendatligand und bildet Koordinationskomplexe mit Lanthaniden und Rhodium.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3682-35-7
Summenformel C18H12N6
Molekulargewicht (g/mol) 312.34
MDL-Nummer MFCD00006045
InChI-Schlüssel KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Schmelzpunkt 248°C to 252°C
Menge 5 g
Beilstein 282581
Merck Index 14,9750
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name 2,4,6-Tripyridin-2-yl-1,3,5-Triazin
Formelmasse 312.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystals or Powder or Crystalline Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine