Learn More
2,4,6-Tri-(2-pyridyl)-s-triazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10082120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10082120 5 g Glasflasche 5 Gramm
10686134 1 g Glasflasche 1 Gramm
10462875 25 g Glasflasche 25 Gramm
13428408 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10082120 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 168070050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00 €
    147.65 € / 5 Gramm
    Sparen 25.35 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3682-35-7
Summenformel C18H12N6
Molekulargewicht (g/mol) 312.34
MDL-Nummer MFCD00006045
InChI-Schlüssel KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 248.0°C to 252.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,9926
IUPAC-Name 2,4,6-Tripyridin-2-yl-1,3,5-Triazin
Formelmasse 312.32
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine