Learn More
2,4,6-Triacetylphloroglucinol, TRC
Artikelnummer. 30456838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456838 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456838 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7670121G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triacetylphloroglucinol
CAS 2161-87-7
Summenformel C12 H12 O6
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC-Name 1-(3,5-Diacetyl-2,4,6-triHydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 252.22
Formelmasse 252.0634